Learn More
Natriumperchlorat, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Product Code. p-7073557 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Unit Size:
250 Gramm
500 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10316150 250 g 250 Gramm
10775341 500 g 500 Gramm
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10316150
Brand: Fisher Chemical S/5960/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Chemische Identifikatoren
CAS 7-3-7791
Summenformel ClH2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
MDL-Nummer 149164
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 130°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 140.46g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.