Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, 85 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium perchlorate monohydrate |
| Schmelzpunkt | 130.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 85+% |
| Summenformel | ClH2NaO5 |
| Strukturformel | ClNaO4·H2O |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2090g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium perchlorate monohydrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.