Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, 98 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15693190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15693190 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15603200 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15693190
Marke: Honeywell-Fluka 310514100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7-3-7791
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperchlorat-Monohydrat
Schmelzpunkt 469 °C
Menge 100 g
Summenformel ClH2NaO5
Strukturformel NaClO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149164
UN-Nummer UN1502
Synonym Natriumperchlorat-Monohydrat, Perchlorsäure, Natriumsalz, Monohydrat, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Formelmasse 140.46 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.02 g/cm3