Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, 98 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15693190
Marke: Honeywell-Fluka 310514100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7-3-7791
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperchlorat-Monohydrat
Schmelzpunkt 469 °C
Menge 100 g
Summenformel ClH2NaO5
Strukturformel NaClO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149164
UN-Nummer UN1502
Synonym Natriumperchlorat-Monohydrat, Perchlorsäure, Natriumsalz, Monohydrat, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Formelmasse 140.46 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.02 g/cm3