Learn More
Natriumperiodat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073558 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11418962
Marke: Fisher Chemical S/5980/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
INAO4, CAS-Nummer-7790-28-5, Natriumperiodat, Natrium m-periodate, Periodat-Natrium, Natriumperiodat, periodische Säure HIO4 , Natriumsalz, Natrium-meta-periodat, Natriumpenodat, Natriummetaperiodat, periodische Säure, Natriumsalz, Natrium-meta-periodat, 250 g, CHEBI:75226, weiß, 213,89 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 3.4 to 4.5
Menge 100 g
Formelmasse 213.89g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter