Learn More
Natriumperiodat, TRC
Product Code. 30010547
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Unit Size:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30010547 100 g 100 Gramm
30006839 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30010547 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS665000100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-28-5
Summenformel I O4 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 213.8918
Synonym Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Periodate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formelmasse 213.8739