Learn More
Sodium Permanganate Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30417806
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417806 5 g
30417240 100 g
30415271 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417806 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6657005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79048-36-5
Summenformel H2MnNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 159.94
Synonym Permanganic Acid Sodium Salt Monohydrate
IUPAC-Name sodium;permanganate;hydrate
SMILES O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Permanganate Monohydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
Formelmasse 159.918