Learn More
Natriumperoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398016
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398016 50 g 50 Gramm
11308026 250 g 250 Gramm
11318026 1000 g 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11398016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13306.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.978 g/mol
Sodium peroxide acts as a bleaching agent in laundry and wood pulp. It finds application in the extraction of minerals from various ores. It acts as an oxidizing agent as well as an oxygen source by reacting with carbon dioxide. Furthermore, it is used as a deodorant and an analytical reagent. It is also useful in scuba gear and in submarines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumperoxid wirkt als Bleichmittel beim Waschen und für Zellstoff. Es findet Anwendung bei der Extraktion von Mineralien aus verschiedenen Erzen. Es wirkt als Oxidationsmittel sowie als Sauerstoffquelle, indem es mit Kohlendioxid reagiert. Außerdem wird es als Deodorant und analytisches Reagenz verwendet. Es ist auch für Tauchausrüstungen und in U-Booten nützlich.
Löslichkeit
In Säure löslich. Unlöslich in Alkali.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es reagiert heftig mit Wasser unter Freisetzung von Natriumhydroxid und Wasserstoffperoxid. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, organischen Materialien, Alkoholen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-60-6
Summenformel Na2O2
Molekulargewicht (g/mol) 77.978
MDL-Nummer MFCD00003497
InChI-Schlüssel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-Name Dinatrium; Peroxid
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium peroxide
Schmelzpunkt 460°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1504
Merck Index 14,8655
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formelmasse 77.98
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 2.805
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium peroxide