Learn More
Natriumperoxodisulfat, (Natriumpersulfat), Honeywell™
Artikelnummer. 16605743 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 kg
Artikelnummer.
16605743 1 kg
1 options
Artikelnummer. 16605743
Marke: Honeywell Research Chemicals 134571KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium peroxodisulfate
CAS 7775-27-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
pH 2.5 to 4
Menge 1 kg
Summenformel Na2O8S2
InChI-Schlüssel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatrium[(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
Molekulargewicht (g/mol) 238.09
Güte Reagenz