Learn More
Natriumperrhenat, 99,95 % (bezogen auf Metalle)
Artikelnummer. 11374769
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374769 5 g 5 Gramm
11354769 0.25 g 0.25 Gramm
11364769 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 062107.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13472-33-8 | O3Re | 234,204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-33-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium(VI) oxide
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Violett
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Summenformel O3Re
MDL-Nummer MFCD00014231
Synonym rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
InChI-Schlüssel YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Re](=O)=O
IUPAC-Name Rhenium(III)-oxid
Molekulargewicht (g/mol) 234.204
PubChem CID 102110
Formelmasse 273.19
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.9 to 7.4 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke