Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumpersulfat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Na2S2O8 |
| UN-Nummer | 1505 |
| Formelmasse | 238.1 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Güte | Reagenz |