Learn More
Natriumpersulfat, TRC
Artikelnummer. 30416484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416484 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30416484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6659005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Persulfate
CAS 7775-27-1
Menge 5 g
Summenformel Na2O8S2
Synonym Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Disodium Salt, Sodium Peroxydisulfate, Disodium Peroxodisulfate, Disodium Peroxydisulfate, Disodium Persulfate, SP, SP (Peracid), SPS, Sodium Dipersulfate, Sodium Peroxodisulfate, Sodium Peroxydisulfate (Na2S2O8), Sodium Persulfate (Na2S2O8)
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfonatooxysulfat
Molekulargewicht (g/mol) 238.1
Formelmasse 237.883