Learn More
Natriumpersulfat, TRC
Artikelnummer. 30425804
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425804 25 g 25 Gramm
30409616 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30425804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66590025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Persulfate
CAS 7775-27-1
Menge 25 g
Summenformel Na2O8S2
Synonym Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Disodium Salt, Sodium Peroxydisulfate, Disodium Peroxodisulfate, Disodium Peroxydisulfate, Disodium Persulfate, SP, SP (Peracid), SPS, Sodium Dipersulfate, Sodium Peroxodisulfate, Sodium Peroxydisulfate (Na2S2O8), Sodium Persulfate (Na2S2O8)
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfonatooxysulfat
Molekulargewicht (g/mol) 238.1
Formelmasse 237.883