Learn More
Sodium Phenyl-d5-pyruvate, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Phenylpyruvate-D5 (phenyl-D5) |
| Summenformel | C9 D5 H2 O3 . Na |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | α-Oxobenzene-d5-propanoic acid sodium salt, 2-Oxo-3-(phenyl-d5)propanoic acid sodium salt, 2-Oxo-3-phenyl-d5-propionic acid sodium salt, Sodium 3-phenyl-d5-pyruvate, Sodium phenylpyruvate-D5 (phenyl-D5), β-(Phenyl-d5)pyruvic acid sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5 H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC(=O)C(=O)[O-])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | sodium;2-oxo-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.171 |
| Formelmasse | 191.061 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 96% Chemical Purity |