Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.4
Artikelnummer. 15404579
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15404579
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62152.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pufferlösungen spielen in industriellen und physiologischen Prozessen eine wesentliche Rolle. Pufferlösungen mit bekanntem und präzisem pH-Wert ermöglichen es, das Testsystem so einzustellen, dass Proben mit unbekanntem pH-Wert präziser und genauer gemessen werden können. Sie werden auch bei der Vorbereitung mobiler Phasen in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Unmischbar mit Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
MDL-Nummer MFCD00146206
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Immiscible with alcohol.