Learn More
Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443309
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15443309 500 ml 500 Milliliter
15453309 1 l 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15443309
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60565.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
MDL-Nummer MFCD00146206