missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sodium Phosphate Buffer

Artikelnummer. 17808248 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17808248 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17808248 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116560605

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sodium Phosphate Buffer is a reagent with very high buffering capacity that is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. It occurs in several forms: monobasic (NaH2PO4), dibasic (Na2HPO4), and tribasic (Na3PO4).

  • Component of the FastDNA SPIN Kit for Soil and FastDNA SPIN Kit for Feces.
  • Sodium phosphate is a reagent with very high buffering capacity that is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography.
  • It occurs in several forms: monobasic (NaH2PO4), dibasic (Na2HPO4), and tribasic (Na3PO4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at Room Temperature (15°C to 30°C)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung; Probenlyse; Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren; Molekularbiologie; Genexpression; mikrobiologische Analyse; Genfunktion; Genregulation
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1
pH 7,8 bis 8,2
Produkttyp Reagents
Menge 500 ml

Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.