Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, 7-Hydrat, Kristall, U.S.P., J.T.Baker Baker™
Artikelnummer. 15558174 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15558174 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558174 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 381701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7782-85-6 | Formula: H15Na2O11P | Weight: 268.06 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Natriumphosphorsäure-Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Dibasisk, 7-Hydrate
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.70 kg
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) 98.0 to 101.0%
Güte USP