Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538174 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15538174
Marke: Avantor J.T.Baker 380401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Dibasisch, wasserfrei
CAS 7558-79-4
Menge 4 x 500 g
Summenformel HNa2O4P
MDL-Nummer MFCD00003496
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formelmasse 141.96
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.07 kg