Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10182863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10182863 500 g Glasflasche 500 Gramm
10396313 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182863 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.20 €
    32.50 € / 500 Gramm
    Sparen 9.70 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-79-4 | Molekularformel: HNa2O4P | Molekulargewicht: 141,96 g/mol
Natriumphosphat Dibasic, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver)
Diese Pufferkomponente wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Farbe Weiß
pH 8,7 bis 9,3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Identifizierung Test bestanden
Verlust bei Trocknung Max. 0,2%
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Hinweise zur Zersetzung Zersetzungsinformation: > 240 °C
Merck Index 15, 8789
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Güte Unbewertet