Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 12644977 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12644977 250 g Glasflasche 250 Gramm
12694947 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12644977 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124992500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20 €
    22.65 € / 250 Gramm
    Sparen 3.55 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10028-24-7 ∣ H5Na2O6P ∣ 177.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Physikalische Form Powder, Crystals and/or Chunks
Menge 250 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich +98%
Strukturformel Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch