Learn More
Dinatriumhydrogenphosphat Dihydrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16584204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16584204 1 kg 1 Kilogramm
16594204 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584204 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.95 €
    34.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 4.30 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Na2HPO4·2 H2O
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Formelmasse 177.99
Güte Extrarein