Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15204714 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10418862 25 g Glasflasche 25 Gramm
10005783 100 g Glasflasche 100 Gramm
10519273 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15204714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 343810025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 €
    512.00 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 38.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Namenshinweis For HPLC
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 93g/L(20°C)
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC