Learn More
Natriumphosphat-Dibasisk-Dihydrat, Solstice
Artikelnummer. 15696800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15696800 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15696800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 71633250G
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für HPLC, ≥ 98.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat
CAS 10028-24-7
Physikalische Form Solid
Menge 250 g
Summenformel H5Na2O6P
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149182
UN-Nummer UN3077
Synonym Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formelmasse 177,99 g/mol
Reinheit (%) ≥98,5 % (T)
Güte HPLC