Learn More
Natriumphosphat-dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98,5–101 % (Kalk auf die getrocknete Substanz), Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
| Physikalische Form | Crystalline Powder |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | Na2HPO4 · H2O |
| IUPAC-Name | Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat |
| Formelmasse | 177,99 g/mol |
| Reinheit (%) | 98,5 bis 101 % (Kalk bis zur getrockneten Substanz) |
| Güte | Extra Pure |