Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071719 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15650740
Marke: Honeywell-Fluka 042721KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 1 kg
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
Formelmasse 177.99 mol
Reinheit (%) 98.5 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz)