Learn More
Natriumphosphat-Dibasis-Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101 % (Berechnung auf die getrocknete Substanz), Solstice
Artikelnummer. 15660750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15660750 6 x 2.5 kg 6 Stück
15620750 1 kg 1 Kilogramm
15630750 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15650750 6 x 1 kg 6 Stück
15640750 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15660750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 042736X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 €
    594.33 € / 6 Stück
    Sparen 55.67 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, E339, 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel H25Na2O16P
Molekulargewicht (g/mol) 358.137
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumphosphat-Dodekahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Dodekahydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dodecahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, Dinatriumorthophosphat, Dodekahydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat 2:1:1:12, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Physikalische Form Crystals
Menge 6 x 2.5 kg
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 358.14
Reinheit (%) 98,5 bis 101 % (Kalk bis zur getrockneten Substanz)
Güte Reagent