Learn More
Melford Natriumphosphat-Dinatrium-Heptahydrat
Product Code. 30018790
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30018790 5 kg 5 Kilogramm
30018789 500 g 500 Gramm
30018788 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30018790 Supplier Melford Supplier No. S231755000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumphosphat-Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, auch bekannt als Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, ist eine chemische Verbindung mit bedeutenden Anwendungen im Bereich der Biowissenschaften.
Es handelt sich um eine hydratisierte Form von Dinatriumphosphat, was bedeutet, dass jedes Molekül der Verbindung sieben Wassermoleküle enthält.
Natriumphosphat-Dinatriumheptahydrat wird hauptsächlich als Puffer und als Quelle von Phosphationen verwendet. Puffer tragen zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts in biologischen und biochemischen Prozessen bei und gewährleisten so optimale Bedingungen für enzymatische Reaktionen, Zellkulturen und andere molekularbiologische Techniken.
Es wird auch häufig in Laborumgebungen zur Herstellung von Pufferlösungen mit spezifischen pH-Bereichen und Pufferkapazitäten verwendet. Es ist besonders nützlich in Anwendungen, die einen höheren pH-Bereich erfordern, da es im alkalischen pH-Bereich über eine Pufferkapazität verfügt.
Darüber hinaus wird die Verbindung in verschiedenen biologischen und biochemischen Tests, Proteinreinigungsverfahren sowie bei der Formulierung von Diagnosekits und pharmazeutischen Produkten verwendet. Es dient als Quelle von Phosphationen, die für zahlreiche biologische Prozesse wie die DNA- und RNA-Synthese, den Energiestoffwechsel und die Signalübertragung unerlässlich sind.
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Menge 5 kg
Summenformel Na2HPO4-7H2O