Learn More
Natriumphosphat-Dinatrium-Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30422491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422491 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS667035500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Menge 500 g
Summenformel HNa2O4P • 7(H2O)
Synonym Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 141.9671802
Formelmasse 268.0147