Learn More
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495276 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495276 1 kg -
11410036 100 g 100 Gramm
11440246 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495276 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219980201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stark hygroskopisch und wasserlöslich. Dinatriumphosphat, MP Biomedicals ist ein Natriumsalz der Phosphorsäure. Dieses weiße Pulver ist ein wichtiger Bestandteil des Laufpuffers für die denaturierende Gelelektrophorese.
Natriumphosphat, wasserfrei
  • Wird zur Herstellung von Phosphatpuffer verwendet, der wiederum bei der X-Gal-Färbung zum Einsatz kommt.
  • Verursacht glomeruläre Verkalkung sowie andere nephrotische Syndrome bei Sprague-Dawley Ratten
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser; unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.98
Reinheit (%) 98,0 bis 100,5 %
Güte USP