Learn More
Dinatriumphosphat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455452 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Güte:
98 zu 102 %
Molekularbiologie
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Güte
11455452 1 kg 98 zu 102 %
11416621 250 g Molekularbiologie
11426621 500 g Molekularbiologie
11436621 1 kg Molekularbiologie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11455452 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219550101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic
Namenshinweis Anhydrisch
Menge 1 kg
Formelmasse 141.96
Güte 98 zu 102 %