Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12615157 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12615157 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
12625157 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12615157 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45 €
    47.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 8.80 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 850g/L (20°C).
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein