Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10339150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10339150 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10227070 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10338493 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10339150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271750025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13472-35-0 | H2NaO42H2O | 156.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H2NaO42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
MDL-Nummer MFCD00149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Schmelzpunkt 60.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 15, 8790
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 156.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 24% max.