Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578174 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15578174 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578174 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 381901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Monobasisch, Dihydrat
CAS 13472-35-0
Menge 500 g
Summenformel H6NaO6P
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, Monoatriumphosphat-Dihydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Dihydrat, Natriumphosphat NaH2PO4-Dihydrat, Mononatriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumdihydrat-Dihydrogenphosphat, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
PubChem CID 23673460
Formelmasse 155.99
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.92 kg