Learn More
Natriumphosphat, monobasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 339, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15630740 5 kg 5 Kilogramm
15600740 1 kg 1 Kilogramm
15640740 6 x 1 kg 6 Stück
15620740 4 x 5 kg 4 Stück
15610740 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15630740 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 042695KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E339, 98 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
MDL-Nummer MFCD00149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, Monoatriumphosphat-Dihydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Dihydrat, Natriumphosphat NaH2PO4-Dihydrat, Mononatriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumdihydrat-Dihydrogenphosphat, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, FCC
Menge 5 kg
Strukturformel NaH2PO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 156.01 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)