Learn More
Natriumphosphat, monobasisches Dihydrat, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16697012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
16697012 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16697012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446222500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, monobasisch Dihydrat
Schmelzpunkt 60°C
CAS 13472-35-0
Farbe Weiß
pH 4.0 to 4.5
Physikalische Form Kristalle
Menge 250 g
Summenformel H6NaO6P
Strukturformel NaH2PO4.2H2O
MDL-Nummer MFCD00149209
Synonym Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Löslichkeitsinformationen soluble aq. soln., practically insoluble in alcohol
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-Name Natriumdihydrat-Dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
Formelmasse 156.01
Reinheit (%) 98.5 to 101.5 % (Titration acid)
Güte HPLC
Verpackung Glasflasche
Aussehen White Crystals