Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, für HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122047 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15601590
Marke: Honeywell-Fluka 1784450G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Mononatriumphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Natriumdihydrogen-Orthophosphat, Natriumphosphat, monobasisch, Natriumsäurephosphat, Mononatriumdihydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei, Mononatriumorthophosphat, Monobasisches Natriumphosphat, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, monobasisch
Namenshinweis Für HPLC, ≥99.0 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 g
Strukturformel NaH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.36 g/cm3