Learn More
Melford Natriumphosphat-Monobasis, Monohydrat
Artikelnummer. 30018785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018785 1 kg 1 Kilogramm
30018787 5 kg 5 Kilogramm
30018786 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018785 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S231201000.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Natriumphosphat-Monobasisch-Monohydrat ist eine chemische Verbindung, die allgemein als Mononatriumphosphat-Monohydrat oder Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat bekannt ist.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird es vor allem als Puffer und als Quelle von Phosphationen eingesetzt. Puffer tragen zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts in biologischen und biochemischen Prozessen bei und gewährleisten so optimale Bedingungen für enzymatische Reaktionen, Zellkulturen und andere molekularbiologische Techniken.
Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat wird häufig in Laborumgebungen zur Herstellung von Pufferlösungen mit spezifischen pH-Bereichen und Pufferkapazitäten verwendet. Es ist besonders nützlich in Anwendungen, bei denen ein niedrigerer pH-Bereich erwünscht ist, da es im sauren pH-Bereich eine Pufferkapazität besitzt.
Darüber hinaus wird die Verbindung in verschiedenen biologischen und biochemischen Tests, Proteinreinigungsverfahren sowie bei der Formulierung von Diagnosekits und pharmazeutischen Produkten verwendet. Es dient als Quelle von Phosphationen, die für zahlreiche biologische Prozesse wie die DNA- und RNA-Synthese, den Energiestoffwechsel und die Signalübertragung unerlässlich sind.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Menge 1 kg
Summenformel NaH2PO4-H2O