Learn More
Melford Natriumphosphat-Monobasis, Monohydrat
Description
Natriumphosphat-Monobasisch-Monohydrat ist eine chemische Verbindung, die allgemein als Mononatriumphosphat-Monohydrat oder Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat bekannt ist.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird es vor allem als Puffer und als Quelle von Phosphationen eingesetzt. Puffer tragen zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts in biologischen und biochemischen Prozessen bei und gewährleisten so optimale Bedingungen für enzymatische Reaktionen, Zellkulturen und andere molekularbiologische Techniken.
Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat wird häufig in Laborumgebungen zur Herstellung von Pufferlösungen mit spezifischen pH-Bereichen und Pufferkapazitäten verwendet. Es ist besonders nützlich in Anwendungen, bei denen ein niedrigerer pH-Bereich erwünscht ist, da es im sauren pH-Bereich eine Pufferkapazität besitzt.
Darüber hinaus wird die Verbindung in verschiedenen biologischen und biochemischen Tests, Proteinreinigungsverfahren sowie bei der Formulierung von Diagnosekits und pharmazeutischen Produkten verwendet. Es dient als Quelle von Phosphationen, die für zahlreiche biologische Prozesse wie die DNA- und RNA-Synthese, den Energiestoffwechsel und die Signalübertragung unerlässlich sind.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate |
| CAS | 10049-21-5 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | NaH2PO4-H2O |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.