Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10566992 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10657961 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10708922 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11924291 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10566992
Marke: Thermo Scientific Acros 424390250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz