Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-42294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10513544 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10226410 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10523864 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10513544
Marke: Thermo Scientific Acros 207802500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15, 8790
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch