Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | NaH2PO4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat |
| Formelmasse | 137.99 mol |
| Reinheit (%) | 98 bis 102 %, ≥98 % |
| Güte | ACS-Reagenz |