Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434662 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434662 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434662 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191442.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitet in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie. Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat MP Biomedicals ist ein Reagenz mit sehr hoher Pufferkapazität. Es ist in Verbindung mit Natriumphosphat, dibasisch, bei der Herstellung von nützlich.
Natriumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch (NaH 2 PO 4 ), dibasisch (Na 2 HPO 4 ) und tribasisch (Na 3 PO 4 ). Die meisten neutralen Natriumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach dem für die Anwendung gewünschten pH-Wert. Es wird in vielen Anwendungen eingesetzt, unter anderem bei der Reinigung von Antikörpern.
Spezifikation
CAS 10049-21-5
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel H5NaO5P
MDL-Nummer MFCD00149208
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser; Unlöslich in Ethanol.
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Natriumphosphorsäurehydrat
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) 98,0 % bis 102,0 %
Güte ACS