Learn More
Natriumphosphat Monobasisch, Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11404656 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
0.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404656 500 g 0.50 Kilogramm
11494646 100 g -
11414656 1 kg -
11424656 5 kg -
4 options
Artikelnummer. 11404656
Marke: MP Biomedicals 02199202.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügt über eine sehr hohe Pufferkapazität. Natriumphosphat Monobasisch, Monohydrat, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit einer Vielzahl von Labor-, Industrie- und Fertigungsanwendungen. Die meisten neutralen Natriumphosphat-Pufferlösungen bestehen aus Gemischen aus Natriumphosphat
Natriumphosphat tritt in mehreren Formen auf: monobasisch (NaH2PO4), dibasisch (Na2HPO4) und tribasisch (Na3PO4). Die meisten neutralen Natriumphosphat-Pufferlösungen bestehen je nach gewünschtem pH-Wert aus Gemischen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichem Maße.
  • Eine Tabelle für die Herstellung von 0.1M-Natriumphosphatpuffer bei 25 °C mit verschiedenen Anteilen von monobasischem Natriumphosphat und dibasischem Natriumphosphat wurde veröffentlicht.
  • Es wurde eine Studie über die Wirkung von Gefrier-Auftau-Lagerzyklen auf Proteine in Natriumphosphat- und Kaliumphosphat-Pufferlösungen durchgeführt.
  • Die Wirkung von 5 mM Natriumphosphat auf die Wirksamkeit der elektrosprühionisierenden (ESI) Ionenmobilitätsspektrometrie-Analyse (IMS) wurde untersucht.
  • Ein Protokoll zur Aufreinigung von pyrogenfreien monoklonalen Maus-IgG1-Antikörpern, die 10 mM Natriumphosphat (pH-Wert 7.4) verwenden, wurde veröffentlicht.
  • Eine Ionenpaar-HPLC-Methode zur Analyse von 5-Aminosalicylsäure wurde berichtet.
  • Eine TLC-Methode zur Trennung von Nukleotidzucker in der Studie zur Glykosyltransferaseaktivität wurde veröffentlicht.
Monobasisches Natriumphosphat, Monohydrat, hat eine Vielzahl von Anwendungen:
  • Chelatbildner, Emulgator und Puffer in Lebensmitteln
  • Beizmittel beim Färben
  • Gewichtung von Seide beim Gerben
  • Herstellung von Emaille, Keramik, Detergenzien, Kesselverbindungen
  • Brandschutzmittel
  • Beim Löten und Hartlöten anstelle von Borax
  • Reagenz und Puffer in der analytischen Chemie
  • Abführmittel
  • Laxativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 – 103.0 %
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (100 mg/ml), für eine klare, farblose Lösung.
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
Formelmasse 137.99 mol
Güte USP
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.