Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, multikompendial, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15388491 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15388491 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
15528174 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15388491 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 380201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 137.99
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Monobasisch, Monohydrat
Menge 500 g
Formelmasse 137.99
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.04 kg