Learn More
Natriumphosphat monobasisches Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30136724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136724 25 g 25 Gramm
30137062 5 g 5 Gramm
30003915 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66704525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel Na . H2 O . H2 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 137.99
Synonym Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Menge 25 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Formelmasse 137.9694
Reinheit (%) >95%