Learn More
Natriumphosphat monobasisches Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1 |
| Formelmasse | 137.9694 |
| Reinheit (%) | >95% |