Learn More
Natriumphosphat-Tribasis-Dodecahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15612180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15612180 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15622180 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15612180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2220032.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 €
    330.67 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 29.33 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-89-0
Summenformel H24Na3O16P
Molekulargewicht (g/mol) 380.119
MDL-Nummer MFCD00149198
InChI-Schlüssel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trinatrium-Phosphat-Dodecahydrat, Natriumphosphat-Dodecahydrat, Trinnatriumphosphat-Dodecahydrat, Phosphorsäure, Trisodiumsalz, Dodecahydrat, Trinnatriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, Trinatrium-Dodecahydrat-Phosphat, Phosphorsäure, Trisodiumsalz, Dodeahydrat, Trinatrium-Phosphat-Tert-Dodecahydrat, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-Name Trinatrium; Phosphat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trinnatriumphosphat-Dodecahydrat
Physikalische Form Crystalline
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na3PO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 380,12 g/mol
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Plastic Bottle
Dichte 1,62 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tri-Sodium phosphate-12-hydrate