Learn More
Natriumphosphonoformiat-Hexahydrat,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446526
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11446526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24784.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 34156-56-4 | CH12Na3O11P | 300.04 g/mol
Sodium phosphonoformate hexahydrate acts as an antiviral agent and reverse transcriptase inhibitor. It is also used to inhibit viral DNA polymerase. Further, it is used as a type II Pi transporter inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphosphonoformiat-Hexahydrat wirkt als antivirales Mittel und Hemmer der reversen Transkriptase. Wird zudem zur Hemmung der viralen DNA-Polymerase verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Typ II Pi-Transporter-Hemmer.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34156-56-4
Summenformel CH12Na3O11P
Molekulargewicht (g/mol) 300.04
MDL-Nummer MFCD00150176
InChI-Schlüssel ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Synonym foscarnet sodium hexahydrate, sodium phosphonatoformate hexahydrate, unii-964ys0oog1, foscarnet trisodium hexahydrate, phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate, trisodium phosphonoformte hexahydrate, sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, phosphonoformic acid, trisodium salt, hexahydrate, trisodium foscarnet 3-hexahydrate, formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate
PubChem CID 169569
ChEBI CHEBI:60269
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphonoformate hexahydrate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name trisodium hexahydrate phosphonatoformate
Formelmasse 300.08 (191.98 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%