Learn More
Natrium, Plasma-Standardlösung, Na 1000 μg/ml, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321389 50 mL 50 Milliliter
11331389 100 mL 100 Milliliter
11480340 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013832.AD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Na2CO3 in 5% HNO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel Na2CO3 in 5% HNO3
MDL-Nummer MFCD00085307
Spezifikation
Namenshinweis Na 1000μg/mL
Dampfdruck 23hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL